Merck
528560
Sigma-Aldrich
3,5-Diethoxybenzoic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
105-109 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-5-8(11(12)13)6-10(7-9)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
FCSNGXDTYSQXPA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)