Merck
528463
Sigma-Aldrich
2-Ethoxycinnamic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H4CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
134-138 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccccc1\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-10-6-4-3-5-9(10)7-8-11(12)13/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,13)/b8-7+
Klucz InChI
UXTDCJJEJZCEBF-BQYQJAHWSA-N
Opis ogólny
2-Ethoxycinnamic acid is a cinnamic acid derivative. The aromatic and alkene group in this molecule are coplanar.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Methyl (Z)-2-chloro-3-(2-methoxycarbonylphenyl) prop-2-enoate.
Fadgen CJ, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(2), o376-o376 (2010)