Merck
528455
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-3-ethoxycinnamate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H4CH=CHCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.556 (lit.)
bp
316 °C (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1cccc(OCC)c1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H16O3/c1-3-15-12-7-5-6-11(10-12)8-9-13(14)16-4-2/h5-10H,3-4H2,1-2H3/b9-8+
Klucz InChI
HCKOJKUUNSOANP-CMDGGOBGSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)