Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 232,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
244-446-6
MDL number:
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrefractive index
n20/D 1.539 (lit.)
Quality Segment
bp
245-249 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H16/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3,5,8,10H,4,6-7H2,1-2H3
InChI key
BMADLDGHUBLVMQ-UHFFFAOYSA-N
General description
1,5-Dimethyltetralin can be prepared from 5-(o-tolyl)-pent-1-ene and 5-(o-tolyl)-pent-2-ene.
Application
1,5-Dimethyltetralin (1,5-DMT) may be employed as a precursor for the preparation of 2,6-naphthalenedicarboxylic acid.
Reactant acting as a hydrogen donor for the conversion of 1-tetralone over HY zeolite
Legal Information
Product of BP Amoco
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description technical grade | description 97% | description suitable for matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.539 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| bp 245-249 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| density 0.956 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?