Merck
527807
Sigma-Aldrich
4-Methylnaphthonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C10H6CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
mp
52-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C#N)c2ccccc12