Kluczowe dokumenty
527610
(E)-1-(1-Hydroxycyclohexyl)ethene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Synonim(y):
1-(cis-1,2-Bis(4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl))vinylcyclohexan-1-ol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(OH)C(BO2C2(CH3)4)CH(BO2C2(CH3)4)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
85-90 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C(/B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C3(O)CCCCC3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)