Merck
526703
Sigma-Aldrich
(Toluene)tricarbonylchromium(0)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH3Cr(CO)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
78-82 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1.[O]#C[Cr](C#[O])C#[O]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)