Merck
526665
Sigma-Aldrich
5-Acenaphthenecarboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
220-223 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc2CCc3cccc1c23
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(15)11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7H,4-5H2,(H,14,15)
Klucz InChI
DXKAWGBIIVQFIE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)