Merck
526614
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzaldehyde
97%
Synonim(y):
2-Chloro-6-fluoro-m-tolualdehyde
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(F)(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
30-33 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(F)c(C=O)c1Cl
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)