Merck
526541
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
201-204 °C (lit.)
gęstość
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-2,11H,3H2
Klucz InChI
NRXZCCOHXZFHBV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Alkohol 2,4,5-trifluorobenzylowy jest arylowym fluorowanym blokiem budulcowym. Jest również określany jako (2,4,5-trifluorofenylo)metanol [nazwa IUPAC].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)