Merck
526258
Sigma-Aldrich
Ruthenium Red
Dye content 50 %
Synonim(y):
Ammoniated ruthenium oxychloride
About This Item
Wzór liniowy:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
786.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
skład
Dye content, 50%
λmaks.
534 nm
ciąg SMILES
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)