Merck
525731
Sigma-Aldrich
3,4,5-Triethoxybenzyl alcohol
96%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)3C6H2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
36-39 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1cc(CO)cc(OCC)c1OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-4-15-11-7-10(9-14)8-12(16-5-2)13(11)17-6-3/h7-8,14H,4-6,9H2,1-3H3
Klucz InChI
BDLRHPZTSRLNOW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,4,5-Triethoxybenzyl alcohol is an organic building block useful in organic synthesis.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)