Merck
525707
Sigma-Aldrich
Ammonium fluoroniobate
99.99%
Synonim(y):
Ammonium heptafluoroniobate tetrafluorooxoniobate (5:2:1), Ammonium tetrafluorooxoniobate (1) heptafluoroniobate (2) (5:1:2)
About This Item
Wzór liniowy:
5[NH4+] [Nb(O)F42NbF72-]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
726.88
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.99%
Formularz
powder
ciąg SMILES
[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].F[Nb-](F)(F)(F)=O.F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F.F[Nb--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/18FH.5H3N.3Nb.O/h18*1H;5*1H3;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;+3;2*+5;/p-13
Klucz InChI
ZWFVPLLPUJJSDU-UHFFFAOYSA-A
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)