Merck
525421
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
bp
216-222 °C (lit.)
gęstość
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1C(F)(F)F)N=C=S
InChI
1S/C8H3F4NS/c9-7-2-1-5(13-4-14)3-6(7)8(10,11)12/h1-3H
Klucz InChI
QBKIGUJFPYMZPS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate is an aryl isothiocyanate derivative.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
225.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)