Kluczowe dokumenty
525391
4-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
mp
37-42 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cc(Br)ccc1N=C=S
InChI
1S/C7H3BrFNS/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
Klucz InChI
PWOPDCSAVIMSPX-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)