Merck
525383
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.54 (lit.)
bp
202-209 °C (lit.)
gęstość
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1N=C=S)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NS/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
Klucz InChI
PVQGRXJLBCCYLQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)