Kluczowe dokumenty
525367
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3OC6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
gęstość
1.354 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)Oc1ccccc1N=C=S
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
215.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)