Merck
525332
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2CHOC6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.584 (lit.)
tw
252-255 °C (lit.)
gęstość
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)Oc1ccc(cc1)N=C=S
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)