Merck
525308
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.593 (lit.)
tw
201-204 °C (lit.)
gęstość
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cc(F)cc(c1)N=C=S
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter