Merck
524905
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl (S)-(−)-glycidyl ether
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-199 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1CO1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73.89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)