Merck
524093
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H2F3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
127-132 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
Klucz InChI
IWPDDRPLEKURGG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Contains varying amounts of anhydride.
Zastosowanie
Reactant for:
  • Synthesis of C-6 hydroxy tricyclic sulfone as a γ-secretase inhibitor via Suzuki coupling reaction
  • Palladium catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)