Merck
523852
Sigma-Aldrich
3-[(2-Hydroxyethyl)phenylamino]propionitrile
96%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N(CH2CH2OH)CH2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.57 (lit.)
tw
315 °C (lit.)
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCN(CCC#N)c1ccccc1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter