Przejdź do
44165
Dodecylethyldimethylammonium bromide
≥98.0% (AT), powder, suitable for titration and ion chromatography
Synonim(y):
Dimethyldodecylethylammonium bromide, Dodecyldimethylethylammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
473,00 zł
354,75 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)11N+(CH3)2C2H5]Br-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.37
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
269-249-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6007021
354,75 zł
Cena katalogowa473,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dodecylethyldimethylammonium bromide, ≥98.0% (AT)
description
cationic
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
powder
mol wt
322.37 g/mol
reaction suitability
core: ammonium
technique(s)
ion chromatography: suitable, titration: suitable
mp
185-188 °C (lit.), 185-190 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(3,4)6-2;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FFGSPQDSOUPWGY-UHFFFAOYSA-M
Application
Dodecylethyldimethylammonium bromide (C12EDMAB) can be used:
  • As a growth-directing surfactant in the synthesis of monodisperse gold nanorods.
  • As a surfactant in the synthesis of poly(methyl methacrylate)-poly(N-isopropylacrylamide) core-shell particles via emulsion polymerization.
  • As an additive in the synthesis of mesoporous nanocrystalline TiO2 microspheres to increasing the degree of crystallization and modification in the texture of TiO2.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
401657509152370
description
≥98.0% (AT)
description
≥98.0% (AT)
description
≥98.0% (AT)
description
≥96.0% (AT)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder or chunks
technique(s)
titration: suitable, ion chromatography: suitable
technique(s)
dialysis: suitable, enzyme immunoassay: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, electrophoresis: suitable
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥96.0% (AT)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 g/10 mL (warm)
mol wt
322.37 g/mol
mol wt
630.95 g/mol
mol wt
-
mol wt
364.45 g/mol
mp
185-190 °C, 185-188 °C (lit.)
mp
~160 °C
mp
-
mp
248-251 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)