Przejdź do
522708
Bis(isopropylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dichloride
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22Cl2W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
469.09
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
97%
reaction suitability
core: tungsten, reagent type: catalyst
mp
171-175 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C]=12C3C4=C5C=1[W]23456789(Cl)(Cl)C%10C6=C7[C]8(C(C)C)=C9%10
InChI
1S/2C8H11.2ClH.W/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
BHHDYNZTRTUENP-UHFFFAOYSA-L
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)