Merck
522228
Sigma-Aldrich
1,2-Ethanediylbis(methylsilane)
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SiH2CH2CH2SiH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
bp
95-96 °C (lit.)
gęstość
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[SiH2]CC[SiH2]C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)