Merck
522007
4-Hydroxy-1-indanone benzoate
97%
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
78-82 °C (lit.)
functional group
ester, ketone, phenyl
SMILES string
O=C1CCc2c(OC(=O)c3ccccc3)cccc12
InChI
1S/C16H12O3/c17-14-10-9-13-12(14)7-4-8-15(13)19-16(18)11-5-2-1-3-6-11/h1-8H,9-10H2
InChI key
VZMQQMAQHFBMGN-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Hydroxy-1-indanone benzoate is an aromatic ester. It is a 4-hydroxy-2,3-dihydroinden-1-one derivative of benzoic acid.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)