Merck
521906
Sigma-Aldrich
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C10H6OCH2CH3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
mp
252-255 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-12-6-4-9-7-11(13(14)15)5-3-10(9)8-12/h3-8,14-15H,2H2,1H3
Klucz InChI
INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Contains varying amounts of anhydride.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)