Merck
521027
trans-1-Octen-1-ylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
(2E)-2-Octen-1-ylboronic acid, (E)-1-Octen-1-ylboronic acid, (E)-1-Octenylboronic acid, trans-1-Octenylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CHB(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95%
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC\C=C\B(O)O
InChI
1S/C8H17BO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h7-8,10-11H,2-6H2,1H3/b8-7+
InChI key
RBTAJLKAPFBZDQ-BQYQJAHWSA-N
Application
Reactant for:
  • Chiral palladacycle-catalyzed asymmetric ring-opening reaction
  • Enantioselective conjugate addition catalyzed by acyltartaric acids
  • Copper-mediated oxidative cross-coupling reactions
  • Diastereoselective domino Heck-Suzuki reactions
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
521027-1G04061825958040