Przejdź do
932175
Potassium hexachloroplatinate(IV) CHEMBEADS
solid
Synonim(y):
Dipotassium hexachloroplatinate, Dipotassium platinum hexachloride, Platinic potassium chloride, Platinum potassium chloride, Potassium chloroplatinate, Potassium platinum(IV) chloride, Potassium platinum(IV) hexachloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
K2PtCl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
485.99
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.22
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Potassium hexachloroplatinate(IV) CHEMBEADS,
Quality Segment
product line
ChemBeads
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K][K].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI key
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
General description
Potassium hexachloroplatinate (K2PtCl6) is the inorganic compound that is commonly used as a platinum (Pt) precursor for the preparation of platinum-based compounds.
Application
Potassium hexachloroplatinate (K2PtCl6) can be used to synthesize:
  • K2PtCl6-PEG/SiO2 complex catalytic system for vapor-phase hydrosilylation reaction.
  • Pt-decorated nickel pyrophosphate ß-Ni2P2O7/Pt and nickel phosphate Ni3(PO4)2/Pt catalysts for the hydrogen evolution reaction (HER) by water splitting.
  • Polypyrrole-platinum complex sphere catalyst for the decomposition of hydrogen peroxide to form oxygen.
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
Product is also available as neat precatalyst (206067)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
520853206067379859
form
solid
form
powder or crystals
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
ChemBeads
product line
-
product line
-
product line
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)