Kluczowe dokumenty
520519
2-[[5-(Dibutylamino)-2-thienyl]methylene]-1H-indene-1,3(2H)-dione
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
135-137 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CCCCN(CCCC)c1ccc(\C=C2/C(=O)c3ccccc3C2=O)s1
Cechy i korzyści
A neutrocyanine chromophore based on a five-membered heterocycle for photorefractive applications.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)