Merck
520489
3-Fluorophenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4ZnI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.39
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
concentration
0.5 M in THF
density
0.995 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc([Zn]I)c1
InChI
1S/C6H4F.HI.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-2,4-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
GRDTUCMQMQTYBS-UHFFFAOYSA-M
Application
3-Fluorophenylzinc iodide can be used as a reagent to prepare arylvinyl indoles via thermolysis of phenyl substituted allenylphenyl azides.
Legal Information
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Allenyl azide cycloaddition chemistry. Synthesis of annelated indoles from 2-(allenyl) phenyl azide substrates
Feldman KS, et al.
Organic Letters, 8(14), 3113-3116 (2006)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
520489-50ML04061837706394