Kluczowe dokumenty
520306
2,4-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3CH2ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(C[Zn]Br)c(F)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
CMANCPNRVFBTQS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Bromek 2,4-difluorobenzylocynku może być stosowany do przygotowania niepeptydomimetycznych podwójnych antagonistów XIAP i cIAP1.
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Discovery of a potent nonpeptidomimetic, small-molecule antagonist of cellular inhibitor of apoptosis protein 1 (cIAP1) and X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP)
Tamanini E, et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(11), 4611-4625 (2017)