Merck
520284
Sigma-Aldrich
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5O2CC6H4ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
0.5 M in THF
zanieczyszczenia
1-3% inorganic chloride
tw
65 °C
gęstość
1.023 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccc([Zn]Br)cc1
InChI
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
CYJKOKZYUACUHZ-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)