Merck
520225
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SC6H4ZnBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
1.002 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CSc1ccc([Zn]Br)cc1
Informacje prawne
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)