Merck
519669
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(N-hexamethyleneimino)acetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H12NCH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4640 (lit.)
tw
230-231 °C (lit.)
gęstość
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)CN1CCCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-12-9(11)8-10-6-4-2-3-5-7-10/h2-8H2,1H3
Klucz InChI
GNUZJPUUUCAMNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter