Merck
519189
Sigma-Aldrich
Barium selenate(VI)
98%
About This Item
Wzór liniowy:
BaSeO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
Postać
powder
mp
>350 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ba++].[O-][Se]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4Se/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
ZIGAPMSTBOKWRT-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C M Miller et al.
New Zealand veterinary journal, 63(4), 211-219 (2015-01-16)
To measure the magnitude and variability in production responses to anthelmintic treatments administered to adult ewes around lambing. Ewes carrying twin lambs, from sheep and beef farms (eight in Year 1 and six in Year 2) in the Wairarapa region