Merck
519170
Sigma-Aldrich
Indium antimonide
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
InSb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
solid
ciąg SMILES
[In]#[Sb]
InChI
1S/In.Sb
Klucz InChI
WPYVAWXEWQSOGY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)