Merck
519154
Sigma-Aldrich
Manganese(II) molybdate
About This Item
Wzór liniowy:
MnMoO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
mp
>350 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
Klucz InChI
QYZFLCQIQOHNTP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)