Merck
519138
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) telluride
99%
About This Item
Wzór liniowy:
As2Te3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
99%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Te]=[As](=[Te])[Te][As](=[Te])=[Te]
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)