Merck
518875
Sigma-Aldrich
2-Nitrocyclododecanone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC12H21(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
77-80 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)C1CCCCCCCCCCC1=O
InChI
1S/C12H21NO3/c14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(12)13(15)16/h11H,1-10H2
Klucz InChI
SIKBTEDZSLYKRA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 15-Cyano-12-oxopentadecano-15-lactone and 15-Cyano-12-oxopentadecano-15-lactam.
Wu P, et al.
Helvetica Chimica Acta, 92(12), 2774-2782 (2009)
Wei-Juan Zhu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(15), 6547-6553 (2008-07-12)
Four series of novel macrolactones and macrolactams12-alkylsulfonamido-1,15-pentadecanlactones ( 5), 12-alkylsulfonamido-15-methyl-1,15-pentadecanlactones ( 6), 12-alkylsulfonamido-1,15-pentadecanlactams ( 7), and N-(alkylsulfonamidoethyl)-1,12-dodecanlactams ( 8)were designed and synthesized from readily available 2-nitrocyclododecanone or cyclododecanone. Their structures were confirmed by (1)H NMR, IR, and elemental analysis. The
The Alkyl Nitration of Active Methylene Compounds. IV. The Mononitration of Ketones.
Feuer H and Pivawer PM.
The Journal of Organic Chemistry, 31(10), 3152-3158 (1966)
A short synthesis of 15-pentadecanolide.
Stanchev S, et al.
Tetrahedron Letters, 34(38), 6107-6108 (1993)