Merck
518220
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Magnesium dibromide hexahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
MgBr2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
solid
gęstość
2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)