Merck
517631
Sigma-Aldrich
Holmium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9%
Synonim(y):
2,4-Pentanedione holmium(III) derivative, Ho(acac)3
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Ho · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.25 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
≥99.9%
mp
130 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ho](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)