Merck
517429
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)strontium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30Sr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Postać
solid
mp
300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
CC1=C(C)C(C)([Sr]C2(C)C(C)=C(C)C(C)=C2C)C(C)=C1C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)