Kluczowe dokumenty
517399
Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18Cl2Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
137-140 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ti]Cl.CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)