Merck
517054
Sigma-Aldrich
Barium titanium(IV) tetrahydrofurfuryl oxide solution
in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H54BaO12Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
791.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47
tw
176-183 °C
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C1COC(C1)CO[Ba]OCC2CCCO2.C3COC(C3)CO[Ti](OCC4CCCO4)(OCC5CCCO5)OCC6CCCO6
InChI
1S/6C5H9O2.Ba.Ti/c6*6-4-5-2-1-3-7-5;;/h6*5H,1-4H2;;/q6*-1;+2;+4
Klucz InChI
CQXMMTRBIPRLRB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
73.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22.8 °C - closed cup