Merck
517046
Sigma-Aldrich
Barium tetrahydrofurfuryl oxide solution
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18BaO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
przydatność reakcji
core: barium
stężenie
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445
tw
96-97 °C
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C1COC(C1)CO[Ba]OCC2CCCO2
InChI
1S/2C5H9O2.Ba/c2*6-4-5-2-1-3-7-5;/h2*5H,1-4H2;/q2*-1;+2
Klucz InChI
VBEQCQIOINUXIG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18.3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)