Merck
517038
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) tetrahydrofurfuryloxide solution
50 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and isopropanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H36O8Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
50 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and isopropanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493
tw
178 °C
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C1COC(C1)CO[Ti](OCC2CCCO2)(OCC3CCCO3)OCC4CCCO4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)