Merck
516880
Sigma-Aldrich
(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)malononitrile
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
192-194 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=C\C(C=C(C)O1)=C(\C#N)C#N
Zastosowanie
Dye intermediate used in the synthesis of an electrooptical chromophore.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Beckmann, S. et al.
Advanced Materials, 11, 536-536 (1999)