Merck
51680
Sigma-Aldrich
2-Nonadecanone
≥97.0%
Synonim(y):
Heptadecyl methyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.50
Beilstein:
1708703
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0%
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O