Merck
516716
Sigma-Aldrich
Ethanolamine dithiodipropionate solution
75 wt. % in H2O
Synonim(y):
TPS® 15
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H24N2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.44
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
stężenie
75 wt. % in H2O
ciąg SMILES
NCCO.NCCO.OC(=O)CCSSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S2.2C2H7NO/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10;2*3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);2*4H,1-3H2
Klucz InChI
OBJGBTROGRUPPA-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Arkema
TPS is a registered trademark of Arkema France
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)